Learn More
Fisherbrand™ Delta-Inokulator
GREENER_CHOICE
Zur gleichmäßigen und vorsichtigen Ausbreitung von Kulturen. Fisherbrand™ Delta™ Zellenverteiler verursachen dank ihres flexiblen Griffs mit einem gewölbten Spreizstab weniger Agarrisse.
Marke:  Fisherbrand™ HS8151
86.66 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11364035
  • 111.00 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flexibler, gerippter Griff zur besseren Steuerung
  • Gewölbtes Kopfstück des Spatels verursacht weniger Risse im Agar
  • Durch Gammastrahlung sterilisiert und einzeln verpackt
  • 500 Einwegspateln pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
Ja
172 mm
ABS
Steril
6.8 in.
Delta
Verteiler
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Delta-Inokulator > Länge: 172mm