Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 36 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (36 x 16 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
15.75 CHF - 17.10 CHF
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 6 x 6
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen Röhrchen (16 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml)
Material Fiberglasverstärktes Polyethylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15340410
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS27502A
Weiß
16.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15360410
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS27502B
Blau
15.75 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15380410
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS27502C
Grün
17.10 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15390410
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
HS27502D
Magenta Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
  • Autoklavierbar
  • Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
  • Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
  • Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Autoklavierbar
Fiberglasverstärktes Polyethylen
Tropfenförmige Öffnungen
Ja, wenn leer
5 bis 10 ml-Reagenzgläser
8/Pckg.
127 mm
127 mm
70 mm
16 mm
6 x 6
Röhrchen (16 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml)
36
2 Tiers
Unsteril
1
127 x 127 x 70 mm
5 in.
5 in.
2,8 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 36 x 16 mm