Learn More
Scotch-Brite™ Reinigungspads 98 für empfindliche Oberflächen
Scheuerpad für die leichte Reinigung empfindlicher Oberflächen. Weiche, nicht verwebte Fasern und mildes Scheuermittel sorgen für eine behutsame, aber gründliche Reinigung der meisten Oberflächen ohne Kratzer, einschließlich Keramik und Glas.
Marke: Scotch-Brite™ 7100169976
194.30 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Weißes Pad für die Reinigung empfindlicher Oberflächen
- Ultraweich, ohne scheuernde Partikel
- Nach Gebrauch einfach zu spülen/waschen
- Ideal für die Reinigung von Porzellan, Badewannen, Waschbecken, Spülbecken, Fliesenwänden und vieles mehr
Spezifikation
Reinigungskissen | |
224 x 158 mm | |
224 mm | |
158 mm |
Weiß | |
Reinigung von empfindlichen Oberflächen | |
20/Packung |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Von Wischtüchern bis zu Abfallbehältern, von Etiketten bis zu Abdeckfolien - sparen Sie bei allen Produkten.Aktionscode: 24132Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Jetzt kaufen