Learn More
Veolia Water Systems™ IONENAUSTAUSCHER 120L/H KOMPLETT
Rich and robust demineralization of tap water via a resin filling.
Marke:  Veolia Water Systems™ IBST3+RES
Artikelnummer. 11962865
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ion Exchanger 120L / H Complete
  • Demineralization of tap water via a resin filling
  • includes charging resin and mounting kit wall
  • Conductivity 0.1 to 5 μS / cm
  • Weight:  12.40000kg
Spezifikation
Spezifikation
120 L
Charging resin and mounting kit wall
940 mm
230 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Veolia Water Systems™ IONENAUSTAUSCHER 120L/H KOMPLETT > Capacity: 120L