Learn More
Thermo Scientific™ Unterstützung durch deionisiertes Wasser für gekühlte Umwälzthermostate
Erhalten Sie den spezifischen Widerstand des Kühlwassers mit der Thermo Scientific™ Unterstützung durch deionisiertes Wasser für gekühlte Umwälzthermostate.
367.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12610805
|
Thermo Scientific™
598000000010 |
DI-Kartusche | ThermoFlex™ Kühler mit IDI (nicht für Geräte mit DIC vorgesehen) | DI-Kartusche für alle ThermoFlex, die mit einer Basissteuerung und einer internen DI (IDI) ausgestattet sind. Nicht für Geräte mit DIC vorgesehen |
367.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Erhalten Sie den spezifischen Widerstand des Kühlwassers mit den Thermo Scientific™ Deionisiertes-Wasser-Packungen.
- Hält ein Wasser-Resistivitätsniveau zwischen 1 und 3 MOhm
Lieferumfang: Kits enthalten einen Filterbehälter, DI-Medien, Schläuche, Verbindungsstücke, Filter und eine LED-Anzeige, die angibt, wann das Medium ausgetauscht werden muss. DI-Kartuschen enthalten nur die Ersatz-DI-Medien.
Spezifikation
Unterstützung für deionisiertes Wasser |