Learn More
Thermo Scientific™ Unterstützung durch deionisiertes Wasser für gekühlte Umwälzthermostate
Erhalten Sie den spezifischen Widerstand des Kühlwassers mit der Thermo Scientific™ Unterstützung durch deionisiertes Wasser für gekühlte Umwälzthermostate.
Marke: Thermo Scientific™ 598000000010
Beschreibung
Erhalten Sie den spezifischen Widerstand des Kühlwassers mit den Thermo Scientific™ Deionisiertes-Wasser-Packungen.
- Hält ein Wasser-Resistivitätsniveau zwischen 1 und 3 MOhm
Lieferumfang: Umfasst Filterkanister, Leitungen, Anschlüsse, Filter und eine LED-Anzeige für den Filterzustand
Spezifikation
DI-Kartusche | |
ThermoFlex™ Kühler mit IDI (nicht für Geräte mit DIC vorgesehen) | |
Unterstützung für deionisiertes Wasser | |
DI-Kartusche für alle ThermoFlex, die mit einer Basissteuerung und einer internen DI (IDI) ausgestattet sind. Nicht für Geräte mit DIC vorgesehen |