Learn More
Fisherbrand™ Deionisierungskartuschen
Reinigen Sie Wasser mit diesen Einweg-Kartuschen. Fisherbrand™ Deionisierungskartuschen ändern die Farbe, wenn eine Sättigung erkannt wird.
72.30 CHF - 230.63 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen Abhängig von der Qualität des Einlasswassers
Flussrate 20 l/h
Harztyp Ionenaustauscher
Filtergröße 500 mm
Druck 3 bar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbanzeige Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbanzeige Preis Menge & Verfügbarkeit  
11954159
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
R3
Blaue Kassette wird ockerbraun
230.63 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11944159
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
U3
Grüne Patrone wird violett
72.30 CHF
1 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
Description
Description
  • Erkennen der Sättigung durch Farbveränderung
  • Direkter Anschluss an die Wasserversorgung
  • Große Auswahl an Kartuschen zur Erfüllung aller Ansprüche zu niedrigen Kosten
  • Kein elektrischer Anschluss
  • Transparente Konstruktion zur Überwachung der Harzsättigung ohne zusätzliche Messungen
  • Die Einwegkartuschen enthalten nur neue Harze. Das Leistungsniveau ist konstant und garantiert
  • Nach Sättigung des Harzes können die Kartuschen leicht entsorgt werden
  • Leichte Installation durch kleine Maße
  • Anwendungsbereiche: Geschirrspülen, Auffüllen von Kühlkreisläufen, Batterien, Frostschutz von Batterien und Heizkörpern, Fotoentwicklung
Specifications
Specifications
Abhängig von der Qualität des Einlasswassers
Ionenaustauscher
3 bar
35 °C
Kartusche
20 l/h
500 mm
Je 1
10 °C° bis 35 °C°
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Deionisierungskartuschen