Learn More
Ohaus™ Defender™ 5000 Washdown - D52
Multifunktionale Spültischwaage aus Edelstahl für industrielle Standardanwendungen.
Marke: Ohaus™ 30444795
1690.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Produktion, Verpackung, Bestand und Versand.
- Ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
- Die Anzeige führt den Anwender durch Bildschirmanweisungen.
- Entwickelt um rauen Industrieumgebungen standzuhalten.
- Mehrere Anwendungsmodi und hohe Speicherkapazität.
- Mehrere Konnektivitätsoptionen für eine bequeme Datenübertragung und -speicherung.
Spezifikation
20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku | |
Plattform und Rahmen aus 304er-Edelstahl, IP68-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste verstellbare Gummifüße | |
Punktmatrix-LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Wechselstrom, RS232 | |
Gehäuse D52XW60WQDL7-EU | |
570,00 x 400,00 x 934,000 mm | |
400 mm | |
400 mm | |
570,00 mm |
RS232 (im Lieferumfang enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
30 kg, 60 kg | |
2,000000 g, 5,000000 g | |
Plattform und Rahmen aus 304er-Edelstahl, IP68-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste verstellbare Gummifüße | |
570,00 x 400,00 mm | |
570,00 mm | |
400,00 mm | |
934,000 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Defender™ 5000 Washdown - D52 > 30 kg/60 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur