Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000, abwaschbar – D52 Tischwaage, Modelle TD52XW QV
Die multifunktionale Tischwaage der OHAUS™ Defender™ 5000 Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
2230.00 CHF - 2665.00 CHF
Spezifikation
Akkulaufzeit 20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Bauweise Plattform und Rahmen aus 304er-Edelstahl, IP68-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste verstellbare Gummifüße
Displaytyp Punktmatrix-LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
Schutzartklasse Edelstahl-Seel-IP68-Anzeige, IP67-Wägezelle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15908585
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30461575
Gehäuse D52XW300WQDV8-M
2355.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15908655
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30471165
Gehäuse D52XW150WQV8-M
2665.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15918625
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30471136
Gehäuse D52XW60WQV8-EU
2535.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15928495
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30444798
Gehäuse D52XW60WQDV8-EU
2230.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15928625
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30471137
Gehäuse D52XW150WQV8-EU
2535.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15938495
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30444799
Gehäuse D52XW150WQDV8-EU
2230.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15948495
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30444800
Gehäuse D52XW300WQDV8-EU
2230.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15988575
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30461573
Gehäuse D52XW60WQDV8-M
2355.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15998575
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30461574
Gehäuse D52XW150WQDV8-M
2355.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15998645
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30471164
Gehäuse D52XW60WQV8-M
2665.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
  • Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige.
  • Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
  • Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Element-Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
  • Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
Spezifikation
Spezifikation
20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Plattform und Rahmen aus 304er-Edelstahl, IP68-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste verstellbare Gummifüße
Edelstahl-Seel-IP68-Anzeige, IP67-Wägezelle
773 x 610 x 1234 mm
RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Punktmatrix-LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
-10 °C bis +40 °C
36.800 kg
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Defender™ 5000, abwaschbar – D52 Tischwaage, Modelle TD52XW QV