Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 – D52 Tischwaage mit niedrigem Profil, Modelle TD52XW QL
Die multifunktionale Tischwaage der OHAUS™ Defender™ 5000 Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
1420.00 CHF - 1665.00 CHF
Spezifikation
Akkulaufzeit | 20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku |
---|---|
Anschlusstyp | RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich) |
Bauweise | Anzeige aus Edelstahl (TD52XW), Plattform aus Edelstahl 304 mit sandgrau pulverbeschichtetem Stahlrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste einstellbare Gummifüße. |
Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD, 256 x 80 Pixel |
Betriebstemperatur (metrisch) | -10 °C bis +40 °C |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15908605
|
OHAUS™
30461613 |
Gehäuse D52XW30RQDL5-M |
1665.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15918605
|
OHAUS™
30461614 |
Gehäuse D52XW60RQDL5-M |
1665.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15938655
|
OHAUS™
30498498 |
Gehäuse D52XW15RQDL5-EU |
1420.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15948655
|
OHAUS™
30498499 |
Gehäuse D52XW30RQDL5-EU |
1420.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15958655
|
OHAUS™
30498500 |
Gehäuse D52XW60RQDL5-EU |
1420.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15998595
|
OHAUS™
30461612 |
Gehäuse D52XW15RQDL5-M |
1665.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
- Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, sandgrauem pulverbeschichtetem Stahlrahmen und Aluminium-Wägezelle.
- Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
- Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50000 Element-Bibliothek mit 1000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
- Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
Spezifikation
20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku | |
Anzeige aus Edelstahl (TD52XW), Plattform aus Edelstahl 304 mit sandgrau pulverbeschichtetem Stahlrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste einstellbare Gummifüße. | |
-10 °C bis +40 °C |
RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD, 256 x 80 Pixel | |
677 x 400 x 122 mm |