Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 – D52 Tischwaage, Modelle TD52XW RTV
Die multifunktionale Tischwaage der OHAUS™ Defender™ 5000 Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
Marke: OHAUS™ 30444814
2255.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
- Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, sandgrauem pulverbeschichtetem Stahlrahmen und Aluminium-Wägezelle.
- Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
- Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50000 Element-Bibliothek mit 1000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
- Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
Spezifikation
20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku | |
Anzeige aus Edelstahl (TD52XW), Plattform aus Edelstahl 304 mit sandgrau pulverbeschichtetem Stahlrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste einstellbare Gummifüße. | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD, 256 x 80 Pixel | |
Gehäuse D52XW150RTDV3-EU | |
Massgeschneidert für Ihre Anwendung, Gramm, Kilogramm, Metrische Tonnen, Unze, Pfund, Pfund:Unze, Tonne | |
48,000 kg |
RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
60,00 kg, 150,00 kg | |
5,000000 g, 10,000000 g | |
-10 °C bis +40 °C | |
963 x 600 x 1234 mm |