Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 – D52 Tischwaage, Modelle TD52P TV
Die multifunktionale Tischwaage der OHAUS™ Defender™ 5000 Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
Marke:  OHAUS™ 30424324
1960.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15968455
  • 2010.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
  • Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, sandgrauem pulverbeschichtetem Stahlrahmen und Aluminium-Wägezelle.
  • Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
  • Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50000 Element-Bibliothek mit 1000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
  • Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anzeige aus ABS-Kunststoff (TD52P), Plattform aus Edelstahl 304 mit sandgrau pulverbeschichtetem Stahlrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste einstellbare Gummifüße.
Hintergrundbeleuchtetes LCD, 256 x 80 Pixel
Gehäuse D52P600RTDV3
Massgeschneidert für Ihre Anwendung, Gramm, Kilogramm, Metrische Tonnen, Unze, Pfund, Pfund:Unze, Tonne
46,700 kg
RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
300,00 kg, 600,00 kg
20,000000 g, 50,000000 g
-10 °C bis +40 °C
963 x 600 x 1203 mm
Name des Produkts
OHAUS™ Defender™ 5000 – D52 Tischwaage, Modelle TD52P TV > Modell: D52P600RTDV3