Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 – D52 Tischwaage, Modelle TD52P QX
Die multifunktionale Tischwaage der OHAUS™ Defender™ 5000 Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
1490.00 CHF - 1600.00 CHF
Spezifikation
Akkulaufzeit 20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Bauweise Anzeige aus ABS-Kunststoff (TD52P), Plattform aus Edelstahl 304 mit sandgrau pulverbeschichtetem Stahlrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste einstellbare Gummifüße.
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD, 256 x 80 Pixel
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15908455
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30424318
Gehäuse D52P150RQDX2
1490.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15968555
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30461550
Gehäuse D52P60RQDX2-M
1600.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15978555
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30461551
Gehäuse D52P150RQDX2-M
1600.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15998445
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30424317
Gehäuse D52P60RQDX2
1490.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
  • Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, sandgrauem pulverbeschichtetem Stahlrahmen und Aluminium-Wägezelle.
  • Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
  • Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50000 Element-Bibliothek mit 1000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
  • Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
Spezifikation
Spezifikation
20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anzeige aus ABS-Kunststoff (TD52P), Plattform aus Edelstahl 304 mit sandgrau pulverbeschichtetem Stahlrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste einstellbare Gummifüße.
-10 °C bis +40 °C
24,400 kg
RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Hintergrundbeleuchtetes LCD, 256 x 80 Pixel
665 x 500 x 903 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Defender™ 5000 – D52 Tischwaage, Modelle TD52P QX