Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 Edelstahl
OHAUS™ Defender™ 3000 Edelstahl ist ideal für allgemeine Wäge- und einfache Zählanwendungen bei Arbeiten in feuchter Umgebung. Einfaches, aber robustes Edelstahldesign mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display und einem integrierten Akkubetrieb.
Marke: OHAUS™ 83997637
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die NEMA 4X/IP66-Anzeige aus Edelstahl ist für Anwendungen in rauen Industrieumgebungen ausgelegt.
- Der wiederaufladbare 58 Stunden-Akku bietet einen Dauerbetrieb für den mehrtägigen Betrieb.
- Robuste Konstruktion mit Plattform aus 304er Edelstahl, Edelstahl-Rohrrahmen, Säulen- und Anzeigenhalterung und IP67-Wägezelle aus Edelstahl.
- Die leicht ablesbare Anzeige und der grundlegende Zählmodus ermöglichen eine einfache Bedienung für alltägliche industrielle Anwendungen.
- Mit NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigungen (je nach Region)
Spezifikation
58 Stunden mit wiederaufladbarem Akku | |
IP65-Edelstahlanzeige mit klappbarer Frontabdeckung und Ösenbolzenbefestigungslöchern, Edelstahlsäule und Wandhalterung, Plattform aus 304er Edelstahl mit Stahlrohrrahmen, IP67-Wägezelle aus Edelstahl | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
D32XW60VR-EU | |
-10 °C bis +40 °C | |
472 x 305 x 572 mm |
Leicht zugänglicher Kommunikationsanschluss mit RS232-Schnittstelle (im Lieferumfang enthalten) | |
60 kg | |
10,000000 g | |
IP 65, NEMA 4X, IP65-Edelstahlanzeige mit klappbarer Frontabdeckung und Ösenbolzenbefestigungslöchern, IP67-Wägezelle aus Edelstahl | |
Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Pfund:Unze | |
14,500 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Defender™ 3000 Edelstahl > Fassungsvermögen: 150 kg; Modell: D32XW150VL-EU
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur