Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 Edelstahl
OHAUS™ Defender™ 3000 Edelstahl ist ideal für allgemeine Wäge- und einfache Zählanwendungen bei Arbeiten in feuchter Umgebung. Einfaches, aber robustes Edelstahldesign mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display und einem integrierten Akkubetrieb.
Marke:  OHAUS™ 83997638
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15116062
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die NEMA 4X/IP66-Anzeige aus Edelstahl ist für Anwendungen in rauen Industrieumgebungen ausgelegt.
  • Der wiederaufladbare 58 Stunden-Akku bietet einen Dauerbetrieb für den mehrtägigen Betrieb.
  • Robuste Konstruktion mit Plattform aus 304er Edelstahl, Edelstahl-Rohrrahmen, Säulen- und Anzeigenhalterung und IP67-Wägezelle aus Edelstahl.
  • Die leicht ablesbare Anzeige und der grundlegende Zählmodus ermöglichen eine einfache Bedienung für alltägliche industrielle Anwendungen.
  • Mit NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigungen (je nach Region)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
58 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
IP65-Edelstahlanzeige mit klappbarer Frontabdeckung und Ösenbolzenbefestigungslöchern, Edelstahlsäule und Wandhalterung, Plattform aus 304er Edelstahl mit Stahlrohrrahmen, IP67-Wägezelle aus Edelstahl
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
D32XW60VL-EU
-10 °C bis +40 °C
668 x 420 x 920 mm
Leicht zugänglicher Kommunikationsanschluss mit RS232-Schnittstelle (im Lieferumfang enthalten)
60 kg
10,000000 g
IP 65, NEMA 4X, IP65-Edelstahlanzeige mit klappbarer Frontabdeckung und Ösenbolzenbefestigungslöchern, IP67-Wägezelle aus Edelstahl
Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Pfund:Unze
19,500 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Defender™ 3000 Edelstahl > Fassungsvermögen: 60 kg; Modell: D32XW60VL-EU