Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Tischwaage (EU)
Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen
705.00 CHF - 1300.00 CHF
Spezifikation
Akkulaufzeit | 100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie |
---|---|
Akkutyp | Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten) |
Anschlusstyp | Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet |
Bauweise | Edelstahlanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße |
Displaytyp | 7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
Produktcode | Marke | Modell | Lesbarkeit | Fassungsvermögen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Lesbarkeit | Fassungsvermögen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17565825
|
OHAUS™
30685244 |
D33XW15B1R1. | 2 g | 15 kg | 489 x 305 x 569 mm |
705.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17575825
|
OHAUS™
30685245 |
D33XW30B1R1. | 5 g | 30 kg | 489 x 305 x 569 mm |
725.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17585825
|
OHAUS™
30685246 |
D33XW60B1R1. | 10 g | 60 kg | 489 x 305 x 569 mm |
725.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17595825
|
OHAUS™
30685247 |
D33XW60B1L2. | 10 g | 60 kg | 686 x 420 x 922 mm |
800.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17505835
|
OHAUS™
30685248 |
D33XW150B1L2. | 20 g | 150 kg | 686 x 420 x 922 mm |
800.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17515835
|
OHAUS™
30685249 |
D33XW150B1X2. | 20 g | 150 kg | 787 x 500 x 922 mm |
945.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17525835
|
OHAUS™
30685250 |
D33XW300B1X2. | 50 g | 300 kg | 787 x 500 x 922 mm |
945.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17535835
|
OHAUS™
30685251 |
D33XW300B1V3. | 50 g | 300 kg | 935 x 600 x 1222 mm |
1300.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17545835
|
OHAUS™
30685252 |
D33XW600B1V3. | 100 g | 600 kg | 935 x 600 x 1222 mm |
1300.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17555835
|
OHAUS™
30685253 |
D33XW15B1R5. | 2 g | 15 kg | 646 x 305 x 122 mm |
720.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17565835
|
OHAUS™
30685254 |
D33XW30B1R5. | 5 g | 30 kg | 646 x 305 x 122 mm |
720.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17575835
|
OHAUS™
30685255 |
D33XW60B1R5. | 10 g | 60 kg | 646 x 305 x 122 mm |
720.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17585835
|
OHAUS™
30685256 |
D33XW60B1L5. | 10 g | 60 kg | 842 x 420 x 134 mm |
855.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17595835
|
OHAUS™
30685257 |
D33XW150B1L5. | 20 g | 150 kg | 842 x 420 x 134 mm |
855.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17505845
|
OHAUS™
30685258 |
D33XW150B1X5. | 20 g | 150 kg | 941 x 500 x 150 mm |
1060.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17515845
|
OHAUS™
30685259 |
D33XW300B1X5. | 50 g | 300 kg | 941 x 500 x 150 mm |
1060.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Die Ergebnisse werden übersichtlich auf dem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Im Kontrollwägungsmodus ändert sich die Farbe des Displays (gelb/grün/rot) zur Warnung, wenn der Zielgewichtsbereich erreicht ist.
- Die robuste Industriewaage ist mit einer Wägeplattform aus Edelstahl 304, einem Rohrrahmen aus pulverbeschichtetem Stahl sowie einer Aluminiumwägezelle ausgestattet. Das Anzeigegerät ist mit einem robusten ABS-Gehäuse und einer Stahlhalterung ausgestattet
- Mit Software für Stückzählung, Kontrollwägung und Summierung. Ausgestattet mit RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen. Geeichte Modelle werden mit der EasyConnect™-Lösung ausgeliefert.
Spezifikation
100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie | |
Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet | |
7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
Wiegen, Kontrollwiegen, Zählen, Totalisierung. |
Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten) | |
Edelstahlanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße | |
-10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend |