Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Tischwaage (EU)
Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen
Marke: OHAUS™ 30685253
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Ergebnisse werden auf dem großen, hellen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angezeigt.
- Im Kontrollwiegemodus wechselt das Display die Farbe (gelb/grün/rot), um Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie sich innerhalb des Zielgewichtsbereichs befinden.
- Diese Industriewaage verfügt über eine Plattform aus 304er Edelstahl, einen pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen und eine Wägezelle aus Aluminium.
- Das Anzeigegerät verfügt über ein Gehäuse und eine Halterung aus Edelstahl.
- Mit Software für Teilezählung, Kontrollwiegen und Totalisierung.
- Inklusive RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen.
Spezifikation
100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie | |
Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet | |
15 kg | |
355 x 305 mm | |
D33XW15B1R5. | |
Wiegen, Kontrollwiegen, Zählen, Totalisierung. | |
11,4 kg |
Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten) | |
Edelstahlanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße | |
7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
2 g | |
-10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend | |
646 x 305 x 122 mm |