Learn More
DEET-(Diethyl-d10), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Glasflasche |
CAS | 1215576-01-4 |
Dichte | 1 g/cm3 |
Physikalische Form | Flüssig |
Summenformel | C12D10H7NO |
MDL-Nummer | MFCD28118921 |
Siedepunkt | 110 °C |
Industry Type | AKARIZIDE UND INSEKTIZIDE |
Molekulargewicht (g/mol) | 201.33 |
Menge | 10 mg geliefert |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DEET-(Diethyl-d10), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur