Beschreibung
- Lederhandschuh aus feinem schwarzem Hirschwildleder.
- Verbesserte Griffigkeit durch abgebufftes Wildleder.
- Für den Kälteschutz vollständig mit Thinsulate™ ausgekleidet.
- Atmungsaktiv, flexibel, ultraleicht, absorbiert keine Feuchtigkeit.
- Elastisches Handgelenk für Halt und reduzierten Wärmeaustausch.
- Durch die schwarze Farbe ist der Handschuh nicht so schmutzempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA 1, EC-Zertifikatsnummer: Eigenzertifizierung, EC-Bescheinigung: EC-Bescheinigung |
Klassifikation | Fingerfertigkeit: 4 |
Schnittstil | Gunn |
Farbe | Schwarz |
Oberflächenbehandlung außen | Poliertes Wildleder |
Material | Leder, Thinsulate™ |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 9 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verteidigungskräfte, Energie, Elektrizität, Heimatschutz, Logistik, Service, Telekommunikation, Transport und Versorgungswirtschaft |
Enthält | Dehnstreifen |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell Safety Products™ Deerfit Lux Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur