Learn More
Eppendorf™ Deepwell-Plattenrotor für Tischzentrifuge
Nutzen Sie diesen Rotor mit der Eppendorf™ A-2-DWP Tischzentrifuge. Der Eppendorf™ Deepwell-Platten-Rotor für die A-2-DWP Tischzentrifuge verfügt über zwei Becher für Deepwell-Platten.
Marke:  Eppendorf™ 5804740009
1876.97 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10023351
  • 2104.38 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kann verwendet werden mit: A-2-DWP Tischzentrifuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor für Deepwell-Platten
4.000 U/min
2 Becher
2250 xg
Gehäuse A-2-DWP
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Deepwell-Plattenrotor für Tischzentrifuge > Kann verwendet werden mit:A-2-DWP; max. RZB:2.250 x g; Drehzahl:4000rpm; Lieferumfang:2 Becher