Learn More
Corning™ Unsterile Deep-Well-Platte für Lagerung und Entnahme
Deep-Well- und Assay-Platten werden für die Probennahme, in-vitro-Wachstumskammern und Langzeitlagerung verwendet.
Marke:  Corning™ 3947
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16872250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylen
  • Bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit
  • Halten Temperaturen bis -80 °°C stand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Deckel
Polypropylen
Unsteril
2 ml
Durchscheinend
Durchsichtig
96
Unbehandelt
Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Unsterile Deep-Well-Platte für Lagerung und Entnahme > Quadratisch 2 ml