Learn More
Buerkle™ Schale Edelstahl, hohe Form
Die Edelstahlschale ist für unterschiedlichste Anwendungen geeignet, z.B. um Laborbesteck oder Probenehmer abzulegen, zu tragen oder zu reinigen.
Marke:  Buerkle™ 4208-0041
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17534296
  • 68.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Zum Reinigen, Desinfizieren, Sterilisieren oder Lagern von Laborbesteck
  • Robust und hygienisch
Spezifikation
Spezifikation
10 l
100 mm
Metall
15,7 in.
11,8 in.
400 x 300 x 100 mm
400 mm
300 mm
3,9 in.
Autoclavable
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Schale Edelstahl, hohe Form > Tiefe Laborschüssel; autoklavierbar:Autoklavierbar; Fassungsvermögen (metrisch):10 l; Material:Metall; Abmessungen (L x B x H):400 x 300 x 100 mm