Learn More
Decylbeta-D-Glucopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417779
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Nichtionisches Detergenz, das für die Lösungsfindung von Membranproteinen und für die Entwicklung von zuckerbasierten Tensidlösungen verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58846-77-8
Summenformel C16H32O6
Molekulargewicht (g/mol) 320.426
MDL-Nummer MFCD00063297
InChI-Schlüssel JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
Synonym decyl beta-d-glucopyranoside, n-decyl-b-d-glucopyranoside, decyl-beta-d-glucopyranoside, n-decyl-beta-d-glucopyranoside, unii-z17h97ea6y, n-decyl glucoside, decyl beta-d-glucoside, triton x 190, 28-deacetylsendanin, beta-d-glucoside, decyl
PubChem CID 62142
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-Decoxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
SMILES CCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decyl beta-D-glucopyranoside
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 85089
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol
Formelmasse 320.42
Physikalische Form Pulver