Learn More
Borer Chemie™ deconex 41 LAB CLEAR
Neutralisiert Laugenreste und verhindert Kalkablagerungen in der Maschine sowie Wasserflecken auf dem Spülgut. deconex 41 LAB CLEAR ist phosphatfrei und beschleunigt das Trocknen des Spülgutes durch seine Benetzungs- und Klarspüleigenschaften.
Marke: Borer Chemie™ 503715.00-K10R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- saurer Spüler für den maschinellen Einsatz
- äusserst ergiebig, typische Konzentration 1 mL/L
- phosphatfrei
- beschleunigt die Trocknung des Waschgutes
- verleiht einen schönen Glanz
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssig | |
Organische Säure, oberflächenaktive Stoffe | |
Kanister | |
1 x 10 kg | |
9.2 L | |
10 kg |
ca. 2.6 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C | |
2,4 gal. | |
22 lb. |