Learn More
Borer Chemie™ deconex 32 EMULGATOR
Additiv für die maschinelle Reinigung von Laborglas und Laborutensilien. Ausgezeichnete Wirkung in Kombination mit den anderen deconex Reinigern. deconex 32 EMULGATOR wirkt mit hoher Emulsionskraft besonders gegen stark fetthaltige Rückstände.
159.00 CHF - 805.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
pH | 6.0 - 7.0 (Konzentrat) |
Material | Oberflächenaktive Stoffe |
Konzentration | Konzentrat |
Behältertyp | Kanister |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17445112
|
Borer Chemie™
502800.00-KK5W |
1 x 5 kg |
159.00 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17704049
|
Borer Chemie™
502800.00-K10W |
1 x 10 kg |
326.00 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17714049
|
Borer Chemie™
502800.00-K25W |
1 x 25 kg |
805.00 CHF
25 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- flüssiger Reinigungsverstärker für den maschinellen Einsatz
- Additiv zu neutralen, alkalischen und sauren deconex Reinigern
- pH-neutral, phosphatfrei
- Hochkonzentrat, typischer Einsatz 2 mL/L
- emulgiert organische Rückstände
- gegen hohe Belastungen von Fetten und Ölen
- gegen besonders hartnäckige Rückstände
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssig | |
Oberflächenaktive Stoffe | |
Kanister |
6.0 - 7.0 (Konzentrat) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C |