missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex 32 EMULGATOR

Additiv für die maschinelle Reinigung von Laborglas und Laborutensilien. Ausgezeichnete Wirkung in Kombination mit den anderen deconex Reinigern. deconex 32 EMULGATOR wirkt mit hoher Emulsionskraft besonders gegen stark fetthaltige Rückstände.

Marke:  Borer Chemie™ 502800.00-K10W

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17704049

  • 326.00 CHF / 10 Kilogramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • flüssiger Reinigungsverstärker für den maschinellen Einsatz
  • Additiv zu neutralen, alkalischen und sauren deconex Reinigern
  • pH-neutral, phosphatfrei
  • Hochkonzentrat, typischer Einsatz 2 mL/L
  • emulgiert organische Rückstände
  • gegen hohe Belastungen von Fetten und Ölen
  • gegen besonders hartnäckige Rückstände
  • technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation

Spezifikation

Flüssig
Oberflächenaktive Stoffe
Kanister
1 x 10 kg
9.9 L
10 kg
6.0 - 7.0 (Konzentrat)
Konzentrat
5°C bis 25°C
2,6 gal.
22 lb.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt