Learn More
Borer Chemie™ deconex 20 NS-x
Flüssiger Reiniger für die manuelle und maschinelle Reinigung von Laborglas und hochwertigen Gegenständen. deconex 20 NS-x liefert rückstandsfreie Resultate in nichtschäumenden Prozessen und verfügt über ein hohes Emulgier- und Dispergiervermögen.
Marke: Borer Chemie™ 519100.00-K25W
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konzentrat für die manuelle und maschinelle Reinigung
- geeignet für Tauchbäder, Ultraschallbäder und Spülautomaten
- ohne Tenside, Silikate, Chlor, EDTA, oder NTA
- ergiebig, typische Konzentration: 20-50 mL/L
- breites Reinigungsspektrum
- hohes Quell- und Dispergiervermögen führt zu starker Leistung
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssig | |
Alkalispender, Komplexbildner, Dispergiermittel, Sequestriermittel | |
Kanister | |
1 x 30 kg | |
24.2 L | |
30 kg |
ca. 11.9 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C | |
6,4 gal. | |
66.1 lb. |