Learn More
Borer Chemie™ deconex 20 NS-x
Flüssiger Reiniger für die manuelle und maschinelle Reinigung von Laborglas und hochwertigen Gegenständen. deconex 20 NS-x liefert rückstandsfreie Resultate in nichtschäumenden Prozessen und verfügt über ein hohes Emulgier- und Dispergiervermögen.
Marke: Borer Chemie™ 519100.00-K10W
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konzentrat für die manuelle und maschinelle Reinigung
- geeignet für Tauchbäder, Ultraschallbäder und Spülautomaten
- ohne Tenside, Silikate, Chlor, EDTA, oder NTA
- ergiebig, typische Konzentration: 20-50 mL/L
- breites Reinigungsspektrum
- hohes Quell- und Dispergiervermögen führt zu starker Leistung
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssig | |
Alkalispender, Komplexbildner, Dispergiermittel, Sequestriermittel | |
Kanister | |
1 x 10 kg | |
8.1 L | |
10 kg |
ca. 11.9 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C | |
2,1 gal. | |
22 lb. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- deconex 20 NS-x
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, tripotassiumorthophosphate