Learn More
Borer Chemie™ deconex 15 PF-x
Flüssigkonzentrat zur manuellen Reinigung von Laborglas und Utensilien in Tauch-, Ultraschallbädern und Pipettenspülern. deconex 15 PF-x ist phosphatfrei und ökologisch für den universellen Einsatz, mit hoher Reinigungskraft und Dispergiervermögen.
Marke:  Borer Chemie™ 518000.00-K05W
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10658619
  • 149.00 CHF / 5 Kilogramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konzentrat für die manuelle Reinigung
  • auch für Pipettenspüler geeignet
  • ökologische Lösung ohne Phosphate
  • ohne EDTA, NTA und Chlor
  • höchst ergiebig, typische Konzentration: 10-20 mL/L
  • rückstandsfrei abspülbar
  • für konsistente und fehlerfreie Resultate
  • extra breites Reinigungsspektrum
  • hohes Quell- und Dispergiervermögen
  • Technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Alkalispender, Komplexbildner, oberflächenaktive Stoffe, Lösungsvermittler
Kanister
1 x 5 kg
4.5 L
5 kg
ca. 12.0 (1%ige Lösung)
Konzentrat
5°C bis 25°C
1,2 gal.
11 lb.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • deconex 15 PF-x
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide