missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex 12 PA-x

Flüssigkonzentrat für die manuelle Reinigung von Laborglas und Laborutensilien in Tauch- und Ultraschallbädern. Für höchste Ansprüche und gegen hartnäckige Rückstände. deconex 12 PA-x ist ein vollwertiger Ersatz für Chromschwefelsäure.

Marke:  Borer Chemie™ 516800.00-K10W

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10493428

  • 480.00 CHF / 14 Kilogramm
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konzentrat für die manuelle Reinigung
  • ergiebig, typische Konzentration: 20-50 mL/L
  • rückstandsfrei abspülbar
  • für konsistente und fehlerfreie Resultate
  • extra breites Reinigungsspektrum
  • hohes Quell- und Dispergiervermögen
  • auch für empfindliches Glas wie UV-Küvetten
  • ohne EDTA und NTA
  • Technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation

Spezifikation

Flüssig
Alkalispender, Komplexbildner, Dispergiermittel, Lösungsvermittler, oberflächenaktive Stoffe, Netzmittel
Kanister
1 x 14 kg
9.8 L
14 kg
ca. 11.8 (1%ige Lösung)
Konzentrat
5°C bis 25°C
2,6 gal.
30.9 lb.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt