Learn More
Fisherbrand™ Entdeckler-Köpfe für Programmable Electronic High Power Crimp Station
Für den Gebrauch mit Programmable Electronic High Power Crimp Station
Marke: Fisherbrand™ 20 07 3207
Beschreibung
- Entdeckler-Kopf für Aluminium/Stahlkappen
- Nicht einstellbar
Spezifikation
20 mm Entdeckler-Kopf | |
Kunststoff, Stahl | |
20 mm Aluminiumkappen |
20 mm | |
Nicht autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Entdeckler-Köpfe für Programmable Electronic High Power Crimp Station > Entdeckler-Kopf für20 mm-Kappen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur