Learn More
Decansäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
42.55 CHF - 370.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 334-48-5
Summenformel C10H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.268
MDL-Nummer MFCD00004441
InChI-Schlüssel GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
IUPAC-Name Decansäure
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11452517
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14788.30
250g
42.55 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11442517
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14788.0B
1000g
97.50 CHF
1000 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11462517
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14788.0I
5000g
370.00 CHF
5000 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Decanoic acid is used in perfumes, resins, lubricants, greases, dyes, plastics, pharmaceuticals and food additives. It is involved in the preparation of wetting agents and sodium deconate, which is an active component in soap. It is also used as a plasticizer and as an absorption enhancer in guinea pig skin experiments. Further, it is employed in the generation of esters for artificial fruit flavors. In addition to this, it is used in agricultural chemicals, lubricant additives and surface active agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Decansäure wird in Parfums, Harzen, Schmierstoffen, Schmierfetten, Farbstoffen, Kunststoffen, Pharmazeutika und Lebensmittelzusatzstoffen verwendet. Sie ist an der Vorbereitung von Netzmitteln und Natriumdeconat beteiligt, einem aktiven Bestandteil von Seife. Sie wird auch als Weichmacher und Absorptionsverbesserer in Experimenten mit Meerschweinchenhaut verwendet. Darüber hinaus wird sie in der Erzeugung von Estern für künstliche Fruchtaromen eingesetzt. Außerdem wird sie in landwirtschaftlichen Chemikalien, Schmiermittelzusätzen und Oberflächenwirkstoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Benzol, Chloroform, Kohlenstoffdisulfid, Ethylether, Ethanol, verdünnter Salpetersäure und den meisten organischen Lösungsmitteln. Nicht wasserlöslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
334-48-5
172.268
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
2969
Decansäure
C10H20O2
MFCD00004441
capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
CHEBI:30813
CCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Decanoic Acid
29°bis 33 °C
99%
MFCD00004441
14,1758
Soluble in acetone,benzene,chloroform,carbon disulfide,ethyl ether,ethanol,dilute nitric acid and most organic solvents. Insoluble in water.
CCCCCCCCCC(=O)O
172.268
CHEBI:30813
99%
147 °C (296 °F)
334-48-5
268°bis 270 °C
C10H20O2
1754556
capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Decansäure
2969
172.27
0,893
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS-H-Hinweis
H315-H319-H335
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 206-376-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse HD9100000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Product Identifier
  • Decanoic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Decanoic acid