Learn More
Decansäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Decanoic acid is used in perfumes, resins, lubricants, greases, dyes, plastics, pharmaceuticals and food additives. It is involved in the preparation of wetting agents and sodium deconate, which is an active component in soap. It is also used as a plasticizer and as an absorption enhancer in guinea pig skin experiments. Further, it is employed in the generation of esters for artificial fruit flavors. In addition to this, it is used in agricultural chemicals, lubricant additives and surface active agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Decansäure wird in Parfums, Harzen, Schmierstoffen, Schmierfetten, Farbstoffen, Kunststoffen, Pharmazeutika und Lebensmittelzusatzstoffen verwendet. Sie ist an der Vorbereitung von Netzmitteln und Natriumdeconat beteiligt, einem aktiven Bestandteil von Seife. Sie wird auch als Weichmacher und Absorptionsverbesserer in Experimenten mit Meerschweinchenhaut verwendet. Darüber hinaus wird sie in der Erzeugung von Estern für künstliche Fruchtaromen eingesetzt. Außerdem wird sie in landwirtschaftlichen Chemikalien, Schmiermittelzusätzen und Oberflächenwirkstoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Benzol, Chloroform, Kohlenstoffdisulfid, Ethylether, Ethanol, verdünnter Salpetersäure und den meisten organischen Lösungsmitteln. Nicht wasserlöslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Decanoic acid |
pH | 4 |
Schmelzpunkt | 29°bis 33 °C |
Siedepunkt | 268°bis 270 °C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 1754556 |
Merck Index | 14,1758 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone,benzene,chloroform,carbon disulfide,ethyl ether,ethanol,dilute nitric acid and most organic solvents. Insoluble in water. |
Formelmasse | 172.27 |
Reinheit (%) | 99% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Decanoic acid
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Decanoic acid
RUO – Research Use Only