Learn More
Decamethylcyclopentasiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15289936 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 541-02-6 | C10H30O5Si5 | 370.77 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-02-6
Summenformel C10H30O5Si5
Molekulargewicht (g/mol) 370.77
InChI-Schlüssel XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym decamethylcyclopentasiloxane, cyclopentasiloxane, decamethyl, cyclomethicone 5, dimethylsiloxane pentamer, dow corning 345 fluid, nuc silicone vs 7158, dow corning 345, silicon sf 1202, cyclic dimethylsiloxane pentamer, dekamethylcyklopentasiloxan
PubChem CID 10913
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Dekamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-Pentaoxapentasilecan
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decamethylcyclopentasiloxane
Dichte 0.9590g/mL
Siedepunkt 101.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 76°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 50 g
Merck Index 15,2852
Relative Dichte 0.959
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Viskosität 4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 370.77
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Decamethylcyclopentasiloxane
Name des Produkts
Decamethylcyclopentasiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >