Learn More
Decahydronaphthalin, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Decahydronaphthalene is widely used as an industrial solvent for resins and fuel additives. It is a substitute for turpentine in lacquers, shoe polishes and waxes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Decahydronaphthalin wird häufig als industrielles Lösungsmittel für Harze und Kraftstoffadditive verwendet. Es dient als Ersatz für Terpentin in Lacken, Schuhpolituren und Wachsen.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Benzol, Äther, Methanol, Anilin, Decalin, Chloroform, Butanol und Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Luft-, licht- und wärmeempfindlich. Wärme und Licht beschleunigen die Peroxidbildung. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Decahydronaphthalene |
Namenshinweis | cis + trans |
Schmelzpunkt | <-45°C |
Dichte | 0.88 |
Siedepunkt | 189°C to 191°C |
Flammpunkt | 57°C (134°F) |
Geruch | mild |
Brechungsindex | 1.474 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN1147 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10223498 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A13883.0D,A13883.AE,A13883.0F,A13883.AP |
10252938 | Analysenzertifikat | 01/11/2024 | A13883.0D,A13883.AE,A13883.0F,A13883.AP |
10247940 | Analysenzertifikat | 07/09/2023 | A13883.0D,A13883.AE,A13883.0F,A13883.AP |
10241382 | Analysenzertifikat | 20/06/2022 | A13883.0D,A13883.AE,A13883.0F,A13883.AP |
10239032 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A13883.0D,A13883.AE,A13883.0F,A13883.AP |