Learn More
Cytiva DEAE Sepharose™ Fast Flow Chromatographie-Medium
Für präparative Proteintrennungen in Forschungs- und Industrieanwendungen. Cytiva Life Sciences™ DEAE Sepharose™ Fast Flow Chromatographiemedium kann für Produktisolierung und Reinigung (Capture und Intermediate Purification) einer Vielzahl zugelassener Biopharmazeutika verwendet werden.
Marke: Cytiva 17-0709-10
108.30 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- BioProcess Medien
- Schwacher Anionen-Austauscher
- Hohe chemische Stabilität ermöglicht bestens bewährte Protokolle für CIP und Sanitisierung
- Zusammengesetzt aus vernetzten 6 %igen Agarose-Beads mit Diethylaminoethyl (DEAE)
- Hydrophile Natur der Basismatrix sorgt für geringe unspezifische Bindungen
- Durchschnittliche Partikelgröße von 90 μm
- pH-stabiler Arbeitsbereich von 2 bis 12
- Packmaß von 25 ml
Spezifikation
25 ml | |
Zur präparativen Trennung von Proteinen in Anwendungsgebieten der Forschung und Industrie | |
DEAE Sepharose Fast Flow Medien | |
45 bis 165 μm | |
15 cm | |
Schwacher Anionenaustauscher | |
6 % quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung | |
20 % Ethanol | |
25 ml |
Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol | |
4 °C bis 30 °C | |
300 bis 600 cm/Stunde | |
5.9 Zoll | |
0.11 bis 0.16 mM Cl-/ml | |
100 kPa | |
2 bis 12 | |
Diethylaminoethyl |
Sicherheit und Handhabung
- DEAE Sepharose Fast Flow, 25 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31