Learn More
Molecular Probes™ Totzell-Apoptose-Kits mit Annexin V für die Durchflusszytometrie
Beurteilen Sie die Zellviabilität mit Totzell-Apoptose-Kits mit Annexin V und konjugierten Fluoreszenzfarbstoffen wie Alexa Fluor 488, FITC, PI, PE, APC und SYTOX Green.
Marke:  Molecular Probes™ V35112
781.22 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10472292
  • 1198.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Totzell-Apoptose-Kit mit Annexin V PE und SYTOX™ Green für die Durchflusszytometrie
Enthält 1 Fläschchen Annexin V, R-PE-Konjugat (250 µl), 1 Fläschchen SYTOX Grünfärbemittel (100 µl) und 1 Flasche Annexin-Bindungspuffer (5x Lösung, 15 ml).
Im Kühlschrank (2  bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
503, 488/524, 575
Nasseis
SYTOX Green, R-PE
1 Kit
Apoptose-Nachweiskit
561, 488
50
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2994118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2024 Catalog NumberV35112
Chargennummer2780662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Catalog NumberV35112
Chargennummer2672925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/08/2023 Catalog NumberV35112
Chargennummer2530118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2023 Catalog NumberV35112
Chargennummer2381734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2021 Catalog NumberV35112
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Totzell-Apoptose-Kits mit Annexin V für die Durchflusszytometrie > 1 Kit