Learn More
Thermo Fisher Scientific DDM/CHS Solution (10:1)
Eine gebrauchsfertige Lösung für die Solubilisierung von Membranproteinen unter Beibehaltung der strukturellen Integrität und Aktivität.
Marke:  Thermo Fisher Scientific A50942
Artikelnummer. 17439292
  • 196.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
10 x 1 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZH400524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA50942
ChargennummerZD389115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog NumberA50942
ChargennummerYI379664 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog NumberA50942
ChargennummerYC368908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2023 Catalog NumberA50942
ChargennummerYA365348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog NumberA50942
Name des Produkts
Thermo Fisher Scientific DDM/CHS Solution (10:1) > 10 x 1 ml