Learn More
Abnova™ DDIT3/FUS DY-Translokation FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Gen-Translokationen mit Hilfe der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke:  Abnova™ FT0017.100uL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16043565
  • 1630.00 CHF / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Rörchen
1649/2521
100 μl
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
FISH-Ce
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
Flüssig