Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Davies Kondensator mit GL-Gewinde
Davies Kondensatoren für kondensierende Dämpfe
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 05215313
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Davies Kondensatoren für kondensierende Dämpfe
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Mit zweifach so großem Kühlbereich
- Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Kühlfläche - 460 cm² | |
1 | |
DURAN™ Schläuche |
250 mm | |
NS 24/29 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Davies Kondensator mit GL-Gewinde > Standard-Konusverbindung Nr.:NS 24/29
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur