Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marke:  Invitrogen™ H3570
239.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
239.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11534886
  • 328.00 CHF / 10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Höchst 33342 ist eine beliebte zelldurchlässige nukleäre Gegenfärbung mit einer blauen Fluoreszenz bei Anbindung an dsDNA. Dieses Färbemittel wird häufig zur Unterscheidung kondensierter pyknotischer Zellkerne in apoptotischen Zellen und für Zellzyklus-Studien in Kombination mit BrdU verwendet. Es ist auch als Lösung (H-3570) erhältlich.
Apoptose, Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellstruktur, Zelltracing & Tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Chromatinbiologie, DNA-Fragmentierung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie-Apoptose, Durchflusszytometrie-Zellzytometrie, Durchflusszytometrie-Färbung nach Zellstruktur, Durchflusszytometrie-Viabilitäts- & Zytotoxizitätsassays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Mounting & Verblassungsschutz, Immunfluoreszenz-Färbung & -Nachweis, Nucleus, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen, RNAi, Epigenetik & Non-Coding-RNA-Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Hoechst 33342
Fluoreszenzmikroskop
Fluoreszent
Flüssig
Raumtemperatur
Nukleinsäurefärbemittel
10 mg/mL
350 nm
Fluoreszenzmarkierung
10 ml
461 nm
Hoechst
Fluorescent Dye
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3001512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog NumberH3570
Chargennummer2896549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2024 Catalog NumberH3570
Chargennummer2831276 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog NumberH3570
Chargennummer2747528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog NumberH3570
Chargennummer2663869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2023 Catalog NumberH3570
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains > 10 ml