Learn More
Dansylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11444924
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dansylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444924
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11444924
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13828.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269.74 g/mol
Dansyl chloride is a fluorogenic reagent used for protein, N-terminal amino acid and peptide detection by reverse phase high performance liquid chromatography (HPLC). It is also used to determine the degree of labeling in chymotrypsin and ovalbumin. It acts as a precursor for the synthesis of other derivatives like dansyl amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dansylchlorid ist ein fluorogenes Reagenz, das für die Detektion von Proteinen, N-terminalen Aminosäuren und Peptiden mittels Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) verwendet wird. Es kommt auch bei der Bestimmung des Markierungsgrads bei Chymotrypsin und Ovalbumin zum Einsatz. Es dient als Vorläufer für die Synthese anderer Derivate wie Dansylamid.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylfluorid, Aceton, Chloroform, Pyridin, Benzol und Dioxan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 605-65-2
Summenformel C12H12ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 269.74
MDL-Nummer MFCD00003985
InChI-Schlüssel XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dansyl chloride, 5-dimethylamino naphthalene-1-sulfonyl chloride, dns chloride, dansyl, 5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, 1-naphthalenesulfonyl chloride, 5-dimethylamino, 1-dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl chloride, 1-chlorosulfonyl-5-dimethylaminonaphthalene, unii-qmu9166tj4, 5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
IUPAC-Name 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-Sulfonylchlorid
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dansyl chloride
Schmelzpunkt 69°C to 75°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2217205
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,2814
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl fluoride,acetone,chloroform,pyridine,benzene and dioxane. Insoluble in water.
Formelmasse 269.75
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10242867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2022 ArtikelnummerA13828.03,A13828.14,A13828.06
Chargennummer10196016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13828.03,A13828.14,A13828.06
Chargennummer10176723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13828.03,A13828.14,A13828.06
Chargennummer10159121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13828.03,A13828.14,A13828.06
Chargennummer10168413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13828.03,A13828.14,A13828.06
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dansyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dansyl chloride
Name des Produkts
Dansylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >