Learn More
Daidzin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15569513
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Daidzin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15569513 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mg, 100 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 15569513
Marke: Thermo Scientific Acros 460421000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 552-66-9 | C21H20O9 | 416.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-66-9
Summenformel C21H20O9
Molekulargewicht (g/mol) 416.38
MDL-Nummer MFCD00017466
InChI-Schlüssel KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
Synonym daidzin, daidzoside, daidzein 7-o-glucoside, daidzein 7-glucoside, daidzein-7-glucoside, daidzein 7-o-beta-d-glucoside, unii-4r2x91a5m5, daidzein-7-o-glucoside, 7-beta-d-glucopyranosyloxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-o-b-d-glucopyranoside
PubChem CID 107971
ChEBI CHEBI:42202
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-on
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C3C(=O)C(=COC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Daidzin
Verlust bei Trocknung 2.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 100 mg
Formelmasse 416.38
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0448670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog Number460420010,460421000
ChargennummerA0462429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number460420010,460421000
ChargennummerA0394088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2020 Catalog Number460420010,460421000
Produktidentifikator
  • DAIDZIN
Name des Produkts
Daidzin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >