Learn More
Melford Daidzein
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Beschreibung
Inactive analog of Genistein.
Inactive analog of Genistein. Inhibits casein kinase II activity.
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 486-66-8 |
Summenformel | C15H10O4 |
Menge | 25 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Melford Daidzein >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur