Learn More
Melford Daidzein
Inactive analog of Genistein.
Marke:  Melford D20010-0.025
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30018226
  • 66.60 CHF / 25 Milligramm
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Inactive analog of Genistein.
Inactive analog of Genistein. Inhibits casein kinase II activity.
Spezifikation
Spezifikation
486-66-8
C15H10O4