Learn More
Epredia™ DAB Quanto Chromogen und Substrat
Bietet eine starke braune Färbung und kann nach der Rekonstitution bis zu 1 Woche bei Raumtemperatur und bis zu 2 Wochen bei 2° bis 8°C verwendet werden
290.00 CHF - 580.00 CHF
Spezifikation
Chromagentyp | DAB Quanto Chromagen |
---|---|
Substrattyp | Dab Quanto Subrat |
Benachrichtigungen:
DAB Quanto Chromogen enthält Diaminobenzidin (DAB) im Puffer. DAB ist ein krebsverdächtiger Stoff. Nicht mit dem Mund pipettieren. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Das Reagenz ist sauer und kann bei Berührung mit der Haut Verbrennungen verursachen. Sorgfältig behandeln und gemäß Vorschriften entsorgen. DAB Quanto Substrat enthält Hydrogen Peroxid im Puffer. Berührung mit Haut und Augen vermeiden.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12623957
|
Epredia™
TA-060-QHDX |
60 ml DAB Quanto Substrat, 2 ml DAB Quanto Chromagen |
290.00 CHF
60 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12693967
|
Epredia™
TA-125-QHDX |
125ml DAB Quanto Substrat, 2 ml DAB Quanto Chromagen |
580.00 CHF
125 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ DAB Quanto Chromogen und Substrat eine starke braune Färbung, die bis zu 2 Wochen bei 2 °C bis 8 °C oder bis zu 1 Woche bei Raumtemperatur verwendet werden kann.
DAB Quanto wurde validiert in Kombination sowohl mit UltraVision LP als auch UltraVision Quanto und weist vier wesentliche Vorteile auf.- Starke Färbung – ideal zur Quantifizierung von Zellen und Proteinexpression
- Weniger Mischen – reduziert Zeitaufwand und Belastung für das Personal
- Reduziert die Entsorgung durch weniger Abfall
- Geringeres Risiko von Mischfehlern – unterstützt eine höhere Färbekonsistenz
- Verfügbar in einer Zweikomponentenform aus DAB Quanto Chromogen und DAB Quanto Substrat
- Die Standard-Arbeitskonzentration ist 30 μl DAB Quanto Chromogen pro 1 ml DAB Quanto Substrat
- Die Verwendung flüssiger Komponenten verringert einige Risiken im Zusammenhang mit der Handhabung von Pulvern oder Tabletten
Spezifikation
DAB Quanto Chromagen | |
Dab Quanto Subrat |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 18 Monate
- DAB Quanto (HRP) Detection System Substrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.