Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Tryptophan, 99 % Artikelnummer.: 11428357
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals D-Tryptophan, 99 %
Artikelnummer. 11428357
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11428357
Marke: Thermo Scientific Chemicals A18426.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
D-Tryptophan is used for human embryonic kidney cell (HEK-293, ATCC: CRL-1573) culture. The product is a sweetener used to study the release of incretins from enteroendocrine cells triggered by sugar but not by sweeteners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Tryptophan wird für humane embryonale (HEK-293, ATCC: CRL-1573) Nierenzellenkultur verwendet. Das Produkt ist ein Süßstoff, der zur Untersuchung der Freisetzung von Inkretinen aus Enteroendokrin-Zellen verwendet wird, die durch Zucker, aber nicht durch Süßungsmittel ausgelöst werden.
Löslichkeit
Löslich in 0.5 M Salzsäure (50 mg/ml), Wasser (11 mg/ml bei 20 °C), heißem Alkohol und Dimethylsulfoxid. Nicht in Chloroform löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153-94-6
Summenformel C11H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
MDL-Nummer MFCD00005647
InChI-Schlüssel QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
Synonym d-tryptophan, h-d-trp-oh, r-tryptophan, d +-tryptophan, d-trytophane, d-tryptophane, tryptophan, d, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, +-tryptophan, h-d-typ-ohMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9060
ChEBI CHEBI:16296
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Tryptophan
Schmelzpunkt 273°C (decomposition)
Beilstein 86198
Löslichkeitsinformationen Soluble in 0.5M hydrochloric acid (50mg/ml),water (11mg/ml at 20°C),hot alcohol,and dimethyl sulfoxide. Insoluble in chloroform.
Menge 100 g
Formelmasse 204.23
Optische Drehung +31.5° (c=1 in Water)
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10243216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2022 Catalog NumberA18426.22,A18426.06,A18426.14
Chargennummer10228061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18426.22,A18426.06,A18426.14
Chargennummer5004A04S Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberC22322.30
Chargennummer5003A26N Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberC22322.30
Chargennummer5002V19U Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberC22322.30
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Tryptophan, 99 % >