Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Trehalose, 99 %, wasserfrei
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Trehalose |
Namenshinweis | Anhydrous |
Schmelzpunkt | 203,0 °C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (ELSD) on dry basis (HPLC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 25 g |
Merck Index | 15,9742 |
Spezifischer Drehzustand | +197.50 (20.00°C c=2,H2O) |