Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Serin, 99 %
Artikelnummer. 11420153
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 312-84-5 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
D-Serine is involved in the biosynthesis of purines, pyrimidines, and other amino acids. D-Serine also is an agonist of glycine site of the NMDA-type glutamate receptor. It also acts as Lacosamide intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Serin ist an der Biosynthese von Purinen, Pyrimidinen und anderen Aminosäuren beteiligt. D-Serin ist auch ein Agonist der Glycin-Stelle des Glutamatrezeptors vom NMDA-Typ. Sie wirkt auch als Lacosamid-Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (346 mg/ml bei 20 °C) und Mineralsäuren. Unlöslich in Alkohol, Äther und Benzol.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Behälter beim Nichtgebrauch verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312-84-5
Summenformel C3H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 105.093
MDL-Nummer MFCD00004269
InChI-Schlüssel MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N
Synonym d-serine, r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, 2r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, serine d-form, r-serine, serine, d, d-+-serine, h-d-ser-oh, d-2-amino-3-hydroxypropionic acid, d-serin
PubChem CID 71077
ChEBI CHEBI:16523
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-Hydroxypropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Serine
Schmelzpunkt 218°C to 220°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 1721403
Merck Index 14,8460
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (346mg/ml at 20°C),and mineral acids. Insoluble in alcohol,ether,and benzene.
Menge 5 g
Formelmasse 105.09
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Serin, 99 % >