Learn More
D-Serin, 98 %
CAS: 312-84-5 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 227071000
273.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 100 g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10402885
  • 276.00 CHF / 100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • D-Serine
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0440774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number227071000,227070050,227070250,227075000
ChargennummerA0457651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number227071000,227070050,227070250,227075000
ChargennummerA0457651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number227071000,227070050,227070250,227075000
ChargennummerA0440774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2023 Catalog Number227071000,227070050,227070250,227075000
ChargennummerA0402453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2021 Catalog Number227071000,227070050,227070250,227075000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
D-Serin, 98 % > 100 g-Glasflasche